Merck
Z186740
Gasbeutel
capacity, 1 gal
Synonym(e):
gas collection bag, gas collection vessel, gas sampling equipment
Größe auswählen
1 EA
€ 92,60
€ 92,60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 92,60
About This Item
UNSPSC-Code:
24111500
NACRES:
NB.51
€ 92,60
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
capacity 1 gal
Verpackung
pack of 1 ea
Allgemeine Beschreibung
Gas bag made of heavy natural rubber suitable for collecting and storing large samples of gases. Commonly used with PVC stopcocks with a 13 mm OD such as Z186767.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)