Merck
Z265896
Tamer Tabs
good in boiling operations and are highly effective in controlling distillation of liquids
Größe auswählen
1 EA
€ 19,40
€ 19,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 19,40
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
€ 19,40
Check Cart for Availability
mp (Schmelzpunkt)
2040 °C
Allgemeine Beschreibung
Nicht reaktives Aluminiumoxid-Granulat; gut geeignet für alle Siedevorgänge; hoch effizient bei Destillation von Flüssigkeiten. Nicht für starke Säuren und Laugen geeignet; Schmelzpunkt: 2,040°C; 227g
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)