Merck
Z222313
Keck® Verbindungsklemme
standard taper, orange, joint size 34
Größe auswählen
12 EA
€ 103,00
€ 103,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
€ 103,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.35
€ 103,00
Check Cart for Availability
Farbe
orange
Allgemeine Beschreibung
Farbkodiert, Delrin® Kunststoff-Schliffklemmen - zerkratzen kein Glas und korrodieren nicht. Einsetzbar bis 150°C. Resistent gegen Laugen und verdünnte Säuren; nicht resistent gegen Halogene und konzentrierte Säuren.
Rechtliche Hinweise
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)