Fortfahren mit
SYNC114200
Synthware cold finger condenser
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Synonym(e):
Synthware C114200, Cold finger condenser with drip tip
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,80
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 92,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C114200
hose size
10 mm
General description
Extended offset lower tip for drop control.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC111420SYNC114150SYNC114250
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
hose size
10 mm
hose size
8 mm
hose size
10 mm
hose size
10 mm
manufacturer/tradename
Synthware C114200
manufacturer/tradename
Synthware C111420
manufacturer/tradename
Synthware C114150
manufacturer/tradename
Synthware C114250
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware cold finger condenser
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)