Merck
Z568546
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice trap
with SafetyBarb® tubing connectors, joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
€ 635,00
€ 635,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 635,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
€ 635,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Durchm. × L
90 mm × 250 mm
Reservoirdurchm.
50 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)