Merck
Z256218
Sigma-Aldrich
Wheaton Probenfläschchen mit gummierten Kappen
clear glass vial, volume 20 mL, thread for 24-400
Synonym(e):
Wheaton vials with rubber seals
Größe auswählen
72 EA
€ 178,00
€ 178,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
72 EA
€ 178,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
€ 178,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
clear glass vial
styrene-butadiene liner
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 72 ea
AD × H
28 mm × 57 mm
Volumen
20 mL
Fitting
thread for 24-400
Allgemeine Beschreibung
Deckel mit weissen Styrol-Butadien-Gummidichtungen. Lieferung in Großpackungen. Material: klares Borosilikatglas Typ Wheaton-33, oder braunes Glas Typ Wheaton-320. Autoklavierbar und kältefest.
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Rechtliche Hinweise
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)