Fortfahren mit
M1152
Szintillationsfläschchen für Flüssigkeiten, Glas
volume 6 mL, Minivial, vial size 17 mm × 58 mm , with cap, Cap: 13mm urea with metal foil liner., pkg of 1000 ea
Synonym(e):
Glass vials for liquid scintillation
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 579,00
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
12352200
Material:
glass vial, metal foil liner
Packaging:
pkg of 1000 ea
Feature:
closure type white urea cap
€ 579,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass vial, metal foil liner
feature
closure type white urea cap
packaging
pkg of 1000 ea
vial size
17 mm × 58 mm , with cap
volume
6 mL
fitting
thread for 13-425
General description
Wheaton 180 ist der Markenname eines Glases mit niedrigem Kaliumgehalt, das einheitlich ein geringes Hintergrundsignal und eine hohe UV-Transmission erzeugt. Weiße Verschlusskappen lassen sich fest aufschrauben und können beschriftet werden.
Packaging
Vials in Schrumpffolie verpackt, 200 Stück pro Karton. Deckel separat verpackt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M1901V8255V7005
material
glass vial, metal foil liner
material
glass vial, metal foil liner
material
cap (urea), glass vial, metal foil liner
material
glass vial
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 500 ea
packaging
pkg of 500 ea
feature
closure type white urea cap
feature
closure type white urea cap
feature
closure type screw top vial, closure type white urea cap
feature
closure type screw top vial, closure type white urea cap
vial size
17 mm × 58 mm , with cap
vial size
17 mm × 58 mm , with cap
vial size
28 mm × 61 mm , with cap
vial size
28 mm × 61 mm , with cap
volume
6 mL
volume
6 mL
volume
20 mL
volume
20 mL
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 15-425
fitting
thread for 22-400
fitting
thread for 22-400
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)