Fortfahren mit
V6755
Flüssigszintillationsfläschchen, Kunststoff
volume 20 mL, cap size 24 mm , polyethylene without liner, vial size 27 mm × 61 mm , with cap, pkg of 1000 ea
Synonym(e):
Liquid radiation detection vials, plastic
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 424,00
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
12352200
Material:
high-density polyethylene vial
Packaging:
pkg of 1000 ea
Feature:
closure type screw top vial, screw caps packed separately
€ 424,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
high-density polyethylene vial
Quality Segment
feature
closure type screw top vial, screw caps packed separately
packaging
pkg of 1000 ea
cap size
24 mm , polyethylene without liner
vial size
27 mm × 61 mm , with cap
volume
20 mL
fitting
22-400 thread
General description
Polyethylen, besonders dünne Wände für hohe Zählausbeuten
Vials und Deckel separat verpackt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V6880Z253081Z376817
material
high-density polyethylene vial
material
high-density polyethylene vial
material
clear glass vial
material
polyethylene
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 500 ea
packaging
pkg of 500 ea
packaging
pkg of 1000 ea
feature
closure type screw top vial, screw caps packed separately
feature
closure type screw top vial, screw caps attached
feature
closure type screw top vial
feature
-
vial size
27 mm × 61 mm , with cap
vial size
27 mm × 61 mm , with cap
vial size
-
vial size
16 mm × 57 mm
volume
20 mL
volume
20 mL
volume
20 mL
volume
6.5 mL
cap size
24 mm , polyethylene without liner
cap size
22 mm , polypropylene with metal foil liner
cap size
-
cap size
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)