Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Flüssigszintillationsröhrchen (mit angebrachter Schraubkappe)
Products
Produktkategorie
vials (4)
Marke
Sigma-Aldrich (2)
Supelco (1)
Volumen (ml)
Verschlusstyp
Farbe
Fläschchenmaterial
Fläschchenfarbe
Produkte filtern
Showing 1-4 of 4
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
Z190527
Flüssigszintillationsröhrchen (mit angebrachter Schraubkappe),
polypropylene cap, foamed PE liner, pkg of 500 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z190535
Flüssigszintillationsröhrchen (mit angebrachter Schraubkappe),
white polypropylene cap, metal foil liner, pkg of 500 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z190519
Flüssigszintillationsröhrchen (mit angebrachter Schraubkappe),
urethane foam-filled high-density polyethylene cap, metal foil liner, pkg of 500 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z190543
Flüssigszintillationsröhrchen (mit angebrachter Schraubkappe),
urethane foam-filled high-density polyethylene cap, liner (Poly-Seal cone), pkg of 500 ea