Fortfahren mit
B8782
Nalgene® Flaschen, Stil 2104
capacity 30 mL
Synonym(e):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles, Nalgene 2104-0001, laboratory container, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
12 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 17,40
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
€ 17,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
joint
Joints threaded neck (28)
feature
with cap
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0001
bottle diam. × H
34 mm × 63 mm
capacity
30 mL
General description
Boston-Stil (runde) Weithalsflasche
Features and Benefits
  • Nalgene® bottles are ideal for storing chemicals, materials, and specimens.
  • Laboratory-grade HDPE material for reliably low leachables and extractables.
  • Suitable for use in freezers (up to -100°C).
  • Rigid, uniform walls offer protection against splitting or punctures.
  • Bottles have excellent durability and are chemically resistant to most acids, bases, and alcohols.
  • Linerless caps ensure a leak-proof seal for sample protection.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B9157B9032B9282
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0001
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0008
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0004
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0016
material
polypropylene cap, translucent , round bottle
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
capacity
30 mL
capacity
250 mL
capacity
125 mL
capacity
500 mL
joint
Joints threaded neck (28)
joint
Joints threaded neck (43)
joint
Joints threaded neck (38)
joint
Joints threaded neck (53)
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® Flaschen, Stil 2104
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)