Merck
Z186775
Gas-collecting bulb
polypropylene valve, capacity 75 cc, diam. 53 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 22,40
€ 22,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 22,40
About This Item
UNSPSC-Code:
42272218
NACRES:
NB.51
€ 22,40
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene valve
Kapazität
75 cc
Durchmesser
53 mm
Allgemeine Beschreibung
Zur Vorfüllung von Pumpen, Transferleitung usw. Naturgummi mit 9.5mm AD.-PP Ventilen; 75 cm/3 Volumen; 53mm Mittel-Durchmesser.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)