Fortfahren mit
20668
Thermogreen® LB-1 Septen, zylindrisch
septum type cylindrical with half-hole
, pkg of 100 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
eCl@ss:
27150601
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 100 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
diam. × L
~6 mm × 9 mm
application(s)
environmental
General description
Zuverlässig in jedem Einsatzbereich.
  • Injektortemperatur: 50 °C bis 300 °C
Legal Information
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
206082065120661
description
septum type cylindrical with half-hole
, pkg of 100 ea
description
Shimadzu plug, pkg of 10 ea
description
diam. 6 mm ( 1/4 in.), pkg of 50 ea
description
diam. 12.5 mm ( 1/2 in.)
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
-
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 50 ea
packaging
pkg of 50 ea
diam. × L
~6 mm × 9 mm
diam. × L
~6 mm × 9 mm
diam. × L
-
diam. × L
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)