Direkt zum Inhalt
22161
Gasmaus
size 125 mL, PTFE stopcock
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104008
NACRES:
NB.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE stopcock
technique(s)
active air sampling: suitable
size
125 mL
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Diese Glaskolben sind zum Aufnehmen und Transportieren von Gasproben bestimmt, die anschließend zur Analyse in Aliquoten (durch das stopfenartige Septum) entfernt werden können. Ofengehärtet, um Transport- und Einsatzschäden standzuhalten. Mit PTFE- oder Hochvakuumglas-Absperrhähnen erhältlich. Jedem Kolben liegt ein zylindrisches Thermogreen Halbloch-Septum bei.
Gas Sampling Bulb to trap and transport a gas sample, then remove an aliquot (through the plug-type septum) for analysis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gasmaus
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)