Fortfahren mit
HS20631B
Vacuum Bulb Without Tubing
capacity 85 mL, black
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 21,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS20631B
Material:
black , natural rubber
€ 21,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black , natural rubber
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20631B
L × O.D. × diam.
137 mm (5.4 in.) × 53 mm (2.1 in.) × 7.4 mm (0.3 in.), (hold diam.)
capacity
85 mL
General description
The vacuum/pressure bulb is ideal for gas sampling or for pumping gas through apparatus.
Features and Benefits
  • Ideal for gas sampling or for pumping gas through apparatus
  • Constructed of natural rubber
  • 85 mL volume, 0.3 in hole dia. (7.4 mm hole dia.)
  • Two rubber valves with PVC connections (tubing not supplied)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
22144-U22145-U22146-U
Gasmaus size 1000 mL, glass stopcock
Supelco
22144-U
Gasmaus
Gasmaus size 1000 mL, PTFE stopcock
Supelco
22145-U
Gasmaus
Gasmaus size 125 mL, glass stopcock
Supelco
22146-U
Gasmaus
description
capacity 85 mL, black
description
size 1000 mL, glass stopcock
description
size 1000 mL, PTFE stopcock
description
size 125 mL, glass stopcock
material
black , natural rubber
material
glass stopcock
material
PTFE stopcock
material
glass stopcock
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20631B
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
capacity
85 mL
capacity
-
capacity
-
capacity
-
L × O.D. × diam.
137 mm (5.4 in.) × 53 mm (2.1 in.) × 7.4 mm (0.3 in.), (hold diam.)
L × O.D. × diam.
-
L × O.D. × diam.
-
L × O.D. × diam.
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)