Merck
Z175552
Sigma-Aldrich
Lecture-bottle valve
CGA Inlet for 180M/110F, brass
Synonym(e):
Lecture Bottle Control Valve
Größe auswählen
1 EA
€ 62,00
1 EA
€ 68,90
€ 62,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 62,00
1 EA
€ 68,90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
€ 62,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Materialien
brass
Qualitätsniveau
Fitting
CGA Inlet for 180M/110F
Allgemeine Beschreibung
Diffusionsfest; Diaphragmadichtung; dichtungsloses Ein/Aus-Ventil. Für oben beschriebene Lecture-bottle; 9.5 mm (3/8Zoll)-NPTM-Ventilgewinde; CGA 180-Kern/110-Hülse-Auslaßanschluss.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Questions
  1. What size cap or plug should be used for this valve?
    1 answer
    1. As listed in the 'PROPERTIES' section, under 'fittings', the external valve is CGA 180 male and the internal is CGA 110 female. A CGA 110 male fitting would be required to cap this valve for the inner thread. The opposite is true for the external CGA 180 male thread; a CGA 180 female fitting would be required to cap the exterior valve.