Merck
W463901
Sigma-Aldrich
2-Methoxypyridin
≥98%
Größe auswählen
100 G
€ 94,50
W463901-SAMPLE-K
€ 146,00
1 KG
€ 360,00
€ 94,50
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 94,50
W463901-SAMPLE-K
€ 146,00
1 KG
€ 360,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.13
FEMA-Nummer:
4639
Beilstein:
108189
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
burnt; fatty; green
Qualität:
Halal
Kosher
Agentur:
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
€ 94,50
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Qualität
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.503 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
Dichte
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
burnt; fatty; green
SMILES String
COc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NO/c1-8-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
InChIKey
IWTFOFMTUOBLHG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)