Merck
517070
Sigma-Aldrich
Nitrosylschwefelsäure -Lösung
40 wt. % in sulfuric acid
Synonym(e):
Nitrosonium bisulfate, Nitrosonium hydrogen sulfate, Nitrosyl hydrogen sulfate
Größe auswählen
250 ML
€ 61,20
€ 61,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
€ 61,20
About This Item
Lineare Formel:
HO3SONO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 61,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Konzentration
40 wt. % in sulfuric acid
Dichte
1.865 g/mL at 25 °C
SMILES String
OS(=O)(=O)ON=O
InChI
1S/HNO5S/c2-1-6-7(3,4)5/h(H,3,4,5)
InChIKey
VQTGUFBGYOIUFS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)