Merck
709972
Sigma-Aldrich
N-Boc-2,3-dihydro-1H-Pyrrol
95%
Synonym(e):
1-(tert.-Butoxycarbonyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrol, 2-Pyrrolin-1-carbonsäure-tert.-butylester, N-Boc-2-pyrrolin
Größe auswählen
1 G
€ 125,00
€ 125,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 125,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 125,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.468
Dichte
0.980 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC=C1
InChI
1S/C9H15NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4,6H,5,7H2,1-3H3
InChIKey
DCVICHWBECIALB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)