Wichtige Dokumente
460621
4-Methoxypyridin
97%
Synonym(e):
γ-Methoxypyridine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.516 (lit.)
bp
108-111 °C/65 mmHg (lit.)
Dichte
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccncc1
InChI
1S/C6H7NO/c1-8-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
InChIKey
XQABVLBGNWBWIV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)