Merck
W444401
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-hydroxydecanoate
solution in delta-decalactone
Größe auswählen
W444401-SAMPLE-K
€ 51,80
100 G
€ 272,00
1 KG
€ 1.050,00
€ 51,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W444401-SAMPLE-K
€ 51,80
100 G
€ 272,00
1 KG
€ 1.050,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.32
FEMA-Nummer:
4444
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
€ 51,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Kosher
Konzentration
≥55%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fatty; peach; sweet
SMILES String
O(CC)C(=O)CCCC(O)CCCCC
InChI
1S/C12H24O3/c1-3-5-6-8-11(13)9-7-10-12(14)15-4-2/h11,13H,3-10H2,1-2H3
InChIKey
JZHPHZPSKLWKPM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)