Wichtige Dokumente
W236128
δ-Decalacton
natural, ≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
(±)-5-Decanolid, δ-Decanolacton, (±)-δ-Pentyl-δ-Valerolacton, (±)-6-Pentyltetrahydro-2H-Pyran-2-on, 5-Hydroxydecansäure-δ-lacton
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−27 °C (lit.)
Dichte
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Organoleptisch
coconut; creamy; fatty; milk; peach; sweet
SMILES String
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
InChIKey
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?