Merck
W306908
Sigma-Aldrich
Tolubalsam
blend, FG
Synonym(e):
Myroxylon toluiferum L, Tolubalsam
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
3069
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic (mixture of 79% natural and 21% nature identical components)
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Enthält
Shellac as additive
mp (Schmelzpunkt)
55-60 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
balsam
Allgemeine Beschreibung
Tolubalsam hat einen lang anhaltenden, süßlichen Zimtgeruch. Er findet Einsatz bei der Parfüm- und Seifenherstellung als Fixativ für die Persistenz von Düften. Er wird auch als Zusatzstoff für Süßwaren, Kosmetikartikel und Tabak verwendet.
Anwendung
Tolubalsam wird als Fixativ bei der Parfüm- und Seifenherstellung verwendet. (3)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Constituents of commercial Tolu balsam
Wahlberg I, et al,
Acta Chemica Scandinavica, 25(9), 3285-3295 (1971)
[Proposal for the Pharmacopeia: tolu balsam fluid extract].
M Carlassare
Bollettino chimico farmaceutico, 119(12), 731-737 (1980-12-01)
[The substitution of a syrup of tolu balsam with a therapeutically equivalent preparation].
E Gafiţanu et al.
Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 95(3-4), 345-346 (1991-07-01)
Ketaki Bhate et al.
Dermatitis : contact, atopic, occupational, drug, 21(6), 317-320 (2010-12-15)
many topical products are used in the genital region. Allergic contact dermatitis (ACD) may develop from product use or due to treatment of an underlying dermatosis. our goal was to identify the frequency of ACD and identify top allergens in