Merck
W398403
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyd
≥97%, FG
Synonym(e):
p-Hydroxybenzaldehyd
Größe auswählen
W398403-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 246,00
5 KG
€ 802,00
10 KG
€ 1.000,00
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W398403-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 246,00
5 KG
€ 802,00
10 KG
€ 1.000,00
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
FEMA-Nummer:
3984
Beilstein:
471352
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
5.047
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Assay
≥97%
mp (Schmelzpunkt)
112-116 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
almond; balsamic; nutty; sweet
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
InChIKey
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Hydroxybenzaldehyd kommt in der Natur in Vanilleschoten vor und trägt stark zum typischen Vanillegeschmack bei.[1]
Anwendung
  • Dual action of benzaldehydes: Inhibiting quorum sensing and enhancing antibiotic efficacy for controlling Pseudomonas aeruginosa biofilms.: Dieser Artikel hebt die duale Wirkung von Benzaldehydderivaten bei der Hemmung der bakteriellen Kommunikation und der Steigerung der antibiotischen Wirksamkeit hervor und bietet vielversprechende Strategien gegen Infektionen im Zusammenhang mit Biofilmen (Borges A et al., 2024).
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
345.2 °F
Flammpunkt (°C)
174 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Unusual 4-hydroxybenzaldehyde synthase activity from tissue cultures of the vanilla orchid Vanilla planifolia.
Podstolski A, et al.
Phytochemistry, 61(6), 611-620 (2002)
Huan Wen et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(1), 166-173 (2007-06-19)
A series of helicid analogues were prepared and evaluated in vitro for the cholinesterase (AChE and BuChE) inhibitory activities via UV spectroscopy. The results indicated that compounds 5, 6d and 8 exhibited potent AChE inhibitory activities with IC(50) values of
Sunmin Park et al.
European journal of nutrition, 50(2), 107-118 (2010-06-26)
Insulin resistance is a common symptom of metabolic diseases such as obesity, type 2 diabetes and hyperlipidemia. We investigated whether Gastrodia elata Blume water extract(GEB), containing phenolic compounds, had a beneficial action on insulin resistance in male Sprague-Dawley rats fed
Nadja Schultz-Jensen et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 165(3-4), 1010-1023 (2011-07-06)
The potential of wheat straw for ethanol production after pretreatment with O(3) generated in a plasma at atmospheric pressure and room temperature followed by fermentation was investigated. We found that cellulose and hemicellulose remained unaltered after ozonisation and a subsequent
Silvia Forcat et al.
Phytochemistry, 71(8-9), 870-876 (2010-04-03)
Changes occurring to plant cell walls were examined following inoculation of Arabidopsis leaves with pathogenic and non-pathogenic (hrpA mutant) strains of Pseudomonas syringae pv. tomato. We have targeted low molecular weight, cross-linked phenolic and indolic compounds that were released from