Merck
W331708
Sigma-Aldrich
2-Pentylfuran
≥98%, FG
Synonym(e):
2-Amylfuran
Größe auswählen
W331708-SAMPLE-K
€ 47,40
25 G
€ 162,00
100 G
€ 464,00
1 KG
€ 2.000,00
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W331708-SAMPLE-K
€ 47,40
25 G
€ 162,00
100 G
€ 464,00
1 KG
€ 2.000,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.21
FEMA-Nummer:
3317
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10966
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.059
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.448 (lit.)
bp
64-66 °C/23 mmHg (lit.)
Dichte
0.883 g/mL at 20 °C (lit.)
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; earthy; fruity; vegetable
SMILES String
CCCCCc1ccco1
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
InChIKey
YVBAUDVGOFCUSG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Pentylfuran ist eine flüchtige heterozyklische Verbindung, die vornehmlich mit dem Reversionsgeschmack in Sojaölen in Zusammenhang gebracht wird.[1][2][3] Berichten zufolge wird es bei der Autooxidation von Linolensäure gebildet.[4][5]
Anwendung
  • Comprehensive Investigation on the Dynamic Changes of Volatile Metabolites in Fresh Scent Green Tea During Processing by GC-E-Nose, GC-MS, and GC × GC-TOFMS.: In dieser Studie werden fortschrittliche Analysetechniken eingesetzt, um die dynamischen Veränderungen der flüchtigen Metaboliten, einschließlich 2-Pentylfuran, während der Verarbeitung von frischem grünen Tee zu untersuchen. Die Ergebnisse verbessern unser Verständnis der Aromabildung und ihre Anwendung bei der Optimierung von Teeverarbeitungsverfahren (Wang et al., 2024).
  • Volatolomics to Decrypt the Monophagous Nature of a Rice Pest, Scirpophaga Incertulas (Walker).: Diese Studie nutzt die Volatolomik, um die monophage Natur des Reisschädlings Scirpophaga incertulas zu verstehen, wobei 2-Pentylfuran als signifikante flüchtige Verbindung identifiziert wird, die an den Interaktionen zwischen Schädling und Pflanze beteiligt ist. Die Ergebnisse können möglicherweise bei der Entwicklung gezielter Schädlingsbekämpfungsstrategien eingesetzt werden (Adak et al., 2024).
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
114.8 °F
Flammpunkt (°C)
46 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Odor and flavor responses to additives in edible oils.
Evans CD, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 48(9), 495-498 (1971)
Hangzhen Lan et al.
Mikrochimica acta, 186(7), 412-412 (2019-06-13)
Mesoporous silica-coated solid phase microextraction (SPME) Arrow systems were developed for capturing of low-molecular-weight aliphatic amines (LMWAAs) from complicated sample matrices. Specifically, silicas of type MCM-41, SBA-15 and KIT-6 were chosen as substrates to afford size-exclusion selectivity. They possess ordered
Isolation and identification of 2-pentyl-furan as contributing to the reversion flavour of soyabean oil
Chang SS, et al.
Chemistry & Industry, 46, 1926-1926 (1966)
J Lee et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 132, 109087-109087 (2020-04-26)
This study presents a novel strategy for the dynamic analysis of volatile compounds extracted from baking vapors using a fit-for-purpose model cake. This model imitates a real sponge cake in terms of structure and processing but it is not reactive
Singlet Oxygen Oxidation for 2?Pentylfuran and 2?Pentenyfuran Formation in Soybean Oil.
Min DB, et al.
Journal of Food Science, 68(4), 1175-1178 (2003)