Fortfahren mit
54590
4-Hydroxybenzaldehyd
≥95.0% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-599-1
Beilstein/REAXYS Number:
471352
MDL number:
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
mp
112-116 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
InChI key
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Hydroxybenzaldehyde may be used as a reactant during the synthesis of 4-(4-hydroxyphenyl)-but-3-ene-2-one (a raspberry ketone precursor) and [(pyrrole-2,5-diyl)-co-(benzylidene)]. It may also be used to prepare nonlinear optical quinolinium single crystals (an OHQ–TMS compound) via a condensation reaction with 1,2-dimethylquinolinium 2,4,6-trimethylbenzenesulfonate in methanol.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
779377779253727482
description
≥95.0% (HPLC)
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
112-116 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
functional group
aldehyde
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxybenzaldehyd
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
345.2 °F
flash_point_c
174 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)