Wichtige Dokumente
W370304
DL-3-Methyl-2-butanol
≥98%, FG
Synonym(e):
3-Methyl-2-butanol, Isopropyl-methylcarbinol
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
300
400
Qualität
FG
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.409 (lit.)
bp
112 °C (lit.)
Dichte
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity
SMILES String
CC(C)C(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4(2)5(3)6/h4-6H,1-3H3
InChIKey
MXLMTQWGSQIYOW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
93.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
34 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?