Fortfahren mit
60987
Spearmintöl aus Mentha spicata L.
natural, from Mentha spicata L.
Synonym(e):
Mentha spicata, Spicata
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,80
€ 54,60
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
MDL number:
Biological source:
Mentha spicata L.
€ 54,60
Listenpreis€ 72,80Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Mentha spicata L.
Quality Segment
quality
natural
refractive index
n20/D 1.489 (lit.), n20/D 1.50
bp
228 °C (lit.)
density
0.950 g/cm3
storage temp.
2-8°C
General description
Spearmint oil is extracted from aerial parts of Mentha spicata L. Spearmint oil has antimicrobial property. This essential oil is used in toothpaste as a flavoring ingredient. In addition, spearmint oil is also used in chewing gum and medicines.
Other Notes
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W303208W266590W224908
description
natural, from Mentha spicata L.
description
rectified, FG
description
≥99%, FCC, FG
description
natural, 99%, FG
biological source
Mentha spicata L.
biological source
(Mentha cardiaca)
biological source
synthetic
biological source
-
refractive index
n20/D 1.50, n20/D 1.489 (lit.)
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
bp
228 °C (lit.)
bp
212 °C (lit.)
bp
227-230 °C (lit.)
density
0.950 g/cm3
density
0.918 g/mL at 25 °C
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
quality
natural
quality
-
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spearmintöl aus Mentha spicata L.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)