Merck
W334618
Sigma-Aldrich
Furfurylpropionat
≥98%, FG
Synonym(e):
NSC 35556, Propionsäure-furfurylester
Größe auswählen
W334618-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 286,00
5 KG
€ 1.380,00
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W334618-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 286,00
5 KG
€ 1.380,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.16
FEMA-Nummer:
3346
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10646
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.062
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
195-196 °C (lit.)
Dichte
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
spicy; fruity; sweet
SMILES String
CCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C8H10O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h3-5H,2,6H2,1H3
InChIKey
LGBXNZSSTFWRFS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)