Merck
V6629
Vitamin B12
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥98%
Synonym(e):
α-(5,6-Dimethylbenzimidazolyl)cyanocobamid, CN-Cbl, Cyanocob(III)alamin, Cyanocobalamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
100 MG
€ 80,40
250 MG
€ 104,00
1 G
€ 313,00
5 G
€ 1.070,00
€ 80,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C63H88CoN14O14P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1355.37
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058004
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.75
EC Number:
200-680-0
Beilstein/REAXYS Number:
4122889
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
RMRCNWBMXRMIRW-QJRSUKKJSA-L
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57?,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
SMILES string
C/C(C1=N[C@]([C@]([C@H](CC(N)=O)[C@@]/2(C)CCC(NC[C@@H](OP([O-])(O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](N4C=[N]5C6=C4C=C(C)C(C)=C6)O[C@@H]3CO)=O)C)=O)([H])N([Co+]5C#N)C2=C(C)/C([C@@H](CCC(N)=O)C/7(C)C)=NC7=C/8)(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]1CCC(N)=O)=C9N=C8[C@@H](CCC(N)=O)[C@
biological source
synthetic ((organic))
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
powder
mol wt
Mw 1355.37 g/mol
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
color
red to brown
pH
6
solubility
water: soluble 50 mg/mL, dark red
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
5.249501.245926791
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | plant: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
≥95% dry basis (UV)
biological source
synthetic ((organic))
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
solubility
water: soluble 50 mg/mL, dark red
solubility
12 g/L
solubility
12 g/L
solubility
water: 10 mg/mL
General description
Cyanocobalamin (B12) ist ein wasserlösliches Vitamin, das gebräuchlich als Cobalamin bezeichnet wird. Milchprodukte, Fleisch und Eier sind die Hauptquellen für dieses Vitamin.[1]
Application
Anwendungsgebiete von Vitamin B12:
  • Als Bestandteil von Erdschreiber-Medium[2]
  • Als Zusatzstoff zu Dulbeccos Modifiziertem Eagle Medium für die Isolierung ventrikulärer Myozyten aus neugeborenen und erwachsenen Ratten[3]
  • Orale Verabreichung an männliche Wachteln zur Erforschung der Rolle, die es zur Milderung der negativen Auswirkungen einer Natriumselenit-Vergiftung spielt, n vivo[4]
  • Als Ergänzung in DMEM/Medium 199 (M199)-Medium für die Differenzierung von humanen Myoblasten.[5]
Biochem/physiol Actions
Vitamin B12 wird in seine aktive Form Methylcobalamin verstoffwechselt.[4] Eine Hemmung der Vitamin-B12-Aufnahme wird bei perniziöser Anämie beobachtet.[6] Vitamin B12 ist essentiell für die Entwicklung von Erythroblasten. Durch eine Schwangerschaft wird der Vitamin-B12-Spiegel gesenkt.[7] Mit zunehmendem Alter wird die Vitamin-B12-Aufnahme verringert.[8] Es fungiert als Coenzym in der Verstoffwechslung von Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen.[4] In vitro ist es erforderlich für das Wachstum, die genetische Stabilität und das Überleben von Zellen. Unterstützt den Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel. Enthalten in zahlreichen herkömmlichen und serumfreien Formulierungen.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vitamins for chronic disease prevention in adults: clinical applications
Fletcher RH and Fairfield KM
JAMA : The Journal of the American Medical Association, 287(23), 3127-3129 (2002)
Toward Ameliorating Insulin Resistance: Targeting a Novel PAK1 Signaling Pathway Required for Skeletal Muscle Mitochondrial Function
Balakrishnan R, et al.
Antioxidants, 12(9), 1658-1658 (2023)
miRNA-204 drives cardiomyocyte proliferation via targeting Jarid2
Liang D, et al.
International Journal of Cardiology, 201, 38-48 (2015)
Vitamins, minerals and trace elements
Drugs During Pregnancy and Lactation (2015)
Selenium toxicosis assessment (in vivo and in vitro) and the protective role of vitamin B12 in male quail (Coturnix coturnix)
Gad MA and El-Twab SMA
Environmental Toxicology and Pharmacology, 27(1), 7-16 (2009)
Artikel
Explore folic acid importance in serum-free eukaryotic cell cultures, including CHO cells, and its role in media supplementation.
Importance and uses of Vitamin B12 in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell cultures