Wichtige Dokumente
W254430
2-Heptanon
natural, 98%, FG
Synonym(e):
Methyl-pentylketon
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
3.94 (vs air)
Dampfdruck
2.14 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
739 °F
Expl.-Gr.
1.11 %, 65 °F
7.9 %, 121 °F
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.408 (lit.)
bp
149-150 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−35 °C (lit.)
Dichte
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
creamy; waxy; cheesy; fruity
SMILES String
CCCCCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.