Wichtige Dokumente
M46845
2-Methylfuran
contains 200-400 BHT as stabilizer, 99%
Synonym(e):
Silvan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.8 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
139 mmHg ( 20 °C)
561 mmHg ( 55 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
200-400 BHT as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
63-66 °C (lit.)
Dichte
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccco1
InChI
1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
InChIKey
VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F
Flammpunkt (°C)
-22 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?