Wichtige Dokumente
W328707
Glycin
99%, FCC
Synonym(e):
Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Glycokoll
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
FDA 21 CFR 170.50
FDA 21 CFR 172.320
FDA 21 CFR 172.812
Assay
99%
Form
crystalline powder
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
odorless
SMILES String
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- From Collagen Mimetics to Collagen Hybridization and Back.: This study explores the use of glycine-rich collagen mimetics in developing hybridized collagen structures, offering insights into biocompatible materials and tissue engineering applications (Ratnatilaka Na Bhuket et al., 2024).
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?