Merck
W312420
Sigma-Aldrich
Vanillylaceton
≥98%, natural (US), FG
Synonym(e):
Zingeron
About This Item
Lineare Formel:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CH2CH2COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
FEMA-Nummer:
3124
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
07.005
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
botanical
Qualitätsniveau
300
400
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.541 (lit.)
bp
141 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-41 °C (lit.)
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
spicy; balsamic; vanilla
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(CCC(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)