Merck
W274704
Sigma-Aldrich
Methional
≥97%, FG
Synonym(e):
3-(Methylthio)propionaldehyd, 3-(Methylmercapto)propionaldehyd, 3-(Methylthio)propanal, Methional, NSC 15874
Größe auswählen
W274704-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 235,00
5 KG
€ 776,00
25 KG
€ 3.400,00
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W274704-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 235,00
5 KG
€ 776,00
25 KG
€ 3.400,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3SCH2CH2CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.17
FEMA-Nummer:
2747
Beilstein:
1739289
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
125
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.001
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
760 mmHg ( 165 °C)
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.483 (lit.)
bp
165-166 °C (lit.)
Dichte
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
creamy; vegetable; earthy; potato; tomato
SMILES String
CSCCC=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3
InChIKey
CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methional ist die schwefelhaltige Hauptgeschmacksverbindung in Kartoffeln.[1]
Anwendung
  • Characterization of key aroma compounds of fried pepper sauce under different pretreatment processes.: Diese Studie identifiziert die wichtigsten Aromaverbindungen in „Fried Pepper Sauce“ und hebt die Rolle von Methional hervor, das zum Gesamtgeschmacksprofil der Sauce beitragen. Die Forschung unterstreicht die Bedeutung von Methional in der Lebensmittelchemie und seine potenziellen Anwendungen bei der Geschmacksverstärkung und der Entwicklung von Lebensmittelprodukten (Luo et al., 2024).
Biochem./physiol. Wirkung
Geruch bei 0,1 %
Geschmack bei 5 ppb - 5 ppm
Sonstige Hinweise
Natürliches Vorkommen: Spargel, Ofenkartoffeln, Bohnen, Bier, Cheddar-Käse, gekochtes Hühnchen, Macadamianüsse, Erdnüsse und Kartoffelchips.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Murata et al.
Japanese journal of cancer research : Gann, 90(3), 268-275 (1999-06-08)
Adduct formation has been considered to be a major causal factor of DNA damage by carcinogenic heterocyclic amines. By means of experiments with 32P-labeled DNA fragments and an electrochemical detector coupled to a high-pressure liquid chromatograph, we investigated whether the
Rong Di et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(19), 5695-5702 (2003-09-04)
The primary flavor compound in potato, methional, is synthesized from methionine by the Strecker degradation reaction. A major problem associated with potato processing is the loss of methional. Methional or its precursor, methionine, is not added back during potato processing
Florian Mayer et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(10), 3749-3757 (2008-05-08)
Three tasty (BR-139, FA-624, and FA-612) and two less tasty (R-144 and R-175) fresh greenhouse tomato cultivars, which significantly differ in their flavor profiles, were screened for potent odorants using aroma extract dilution analysis (AEDA). On the basis of AEDA
D Perrin et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 377(2), 266-272 (2000-06-14)
Both peroxynitrous acid and peroxynitrite react with methionine, k(acid) = (1.7 +/- 0.1) x 10(3) M(-1) s(-1) and k(anion) = 8.6 +/- 0.2 M(-1) s(-1), respectively, and with N-acetylmethionine k(acid) = (2.8 +/- 0.1) x 10(3) M(-1) s(-1) and k(anion)
Shiho Ohnishi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 290(2), 778-782 (2002-01-12)
Carcinogenic benzo[a]pyrene (BP) is generally considered to show genotoxicity by forming DNA adducts of its metabolite, BP-7,8-diol-9,10-epoxide. We investigated oxidative DNA damage and its sequence specificity induced by BP-7,8-dione, another metabolite of BP, using (32)P-5'-end-labeled DNA. Formamidopyrimidine-DNA glycosylase treatment induced