Merck
W222100
Sigma-Aldrich
Buttersäure
≥99%, FG
Synonym(e):
Butansäure
Größe auswählen
W222100-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 90,80
10 KG
€ 182,00
25 KG
€ 333,00
€ 47,40
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W222100-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 90,80
10 KG
€ 182,00
25 KG
€ 333,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
FEMA-Nummer:
2221
Beilstein:
906770
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
5
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
8.005
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
cheese; buttery; fruity
Qualität:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
€ 47,40
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Dampfdichte
3.04 (vs air)
Dampfdruck
0.43 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
824 °F
Expl.-Gr.
10 %
Brechungsindex
n20/D 1.398 (lit.)
pH-Wert
2 (25 °C, 10 g/L)
3 (20 °C, 10 g/L)
bp
162 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−6-−3 °C (lit.)
Dichte
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
cheese; buttery; fruity
SMILES String
CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChIKey
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HDAC1(3065)
Allgemeine Beschreibung
Buttersäure ist eine flüchtige Fettsäure[1], die als Aromastoff verwendet werden kann.[1] Sie hat einen fruchtigen oder käseartigen Geschmack und kommt hauptsächlich in Milchprodukten vor.[2]
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 359-360 (1997)
Effect of fat content on odor intensity of three aroma compounds in model emulsions: ?-decalactone, diacetyl, and butyric acid.
Guyot C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(8), 2341-2348 (1996)
Gili Berkovitch et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(23), 7356-7369 (2008-11-15)
Multifunctional acyloxyalkyl ester prodrugs of 5-aminolevulinic acid in cancer cell lines inhibited the proteasome and induced apoptosis and heme synthesis. The most potent prodrug was butyryloxymethyl 5-amino-4-oxopentanoate (1a). The metabolically released formaldehyde from the prodrugs was the dominant factor affecting
Ada Rephaeli et al.
International journal of cancer, 116(2), 226-235 (2005-04-01)
AN-7, a prodrug of butyric acid, induced histone hyperacetylation and differentiation and inhibited proliferation of human prostate 22Rv1 cancer cells in vitro and in vivo. In nude mice implanted with these cells, 50 mg/kg AN-7 given orally thrice a week
Hans G Cruz et al.
Nature neuroscience, 7(2), 153-159 (2004-01-28)
The rewarding effect of drugs of abuse is mediated by activation of the mesolimbic dopamine system, which is inhibited by putative anti-craving compounds. Interestingly, different GABA(B) receptor agonists can exert similarly opposing effects on the reward pathway, but the cellular