Wichtige Dokumente
W285803
Phenethylalkohol
≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
2-Phenylethanol, β-PEA, 2-Phenylethylalkohol, Benzylcarbinol, PEA
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
4.21 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 58 °C)
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.5317 (lit.)
bp
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−27 °C (lit.)
Dichte
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
honey; floral; rose
SMILES String
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChIKey
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Empfehlung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?