Wichtige Dokumente
W297003
Brenztraubensäure
≥97%, FG
Synonym(e):
α-Ketopropionsäure, 2-Oxopropionsäure
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11-12 °C (lit.)
Dichte
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
caramel; acidic; sour
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
InChIKey
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.