Merck
W289302
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropyl-Isobutyrat
≥98%, FG
Synonym(e):
3-Phenylpropyl-2-methylpropanoat, Hydrocinnamyl-Isobutyrat
Größe auswählen
W289302-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 182,00
10 KG
€ 1.540,00
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W289302-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 182,00
10 KG
€ 1.540,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCO2(CH2)3C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.28
FEMA-Nummer:
2893
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
303
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.428
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.486 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
Dichte
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
balsam; fruity; sweet
SMILES String
CC(C)C(=O)OCCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-11(2)13(14)15-10-6-9-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8,11H,6,9-10H2,1-2H3
InChIKey
VBTAKMZSMFMLGT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
3-Phenylpropyl-isobutyrat gehört zur Zimtamyl-Phenylpropyl-Gruppe von Aromastoffen.[1][2][3][4] Es ist ein wichtiger flüchtiger Bestandteil des ätherischen Öls der römischen Kamille.[5]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The Occurrence of 3-Phenylpropyl Isobutyrate in Roman Camomile Oil.
Bassols F & Thomas AF.
J. Essent. Oil Res., 3(5), 309-312 (1991)
Fragrance material review on 3-phenylpropyl isobutyrate.
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 49, S242-S245 (2011)
A toxicologic and dermatologic assessment of cinnamyl phenylpropyl materials when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 49, S256-S267 (2011)
A toxicological and dermatological assessment of aryl alkyl alcohol simple acid ester derivatives when used as fragrance ingredients.
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50(2), 2-2 (2012)
The FEMA GRAS assessment of cinnamyl derivatives used as flavor ingredients.
Adams TB, et al.
Food And Chemical Toxicology, 42(2), 157-185 (2004)