Merck
W332801
Sigma-Aldrich
2-Acetylthiazol
≥99%, FG
Synonym(e):
1-(1,3-Thiazol-2-yl)ethanon, 2-Acetyl-1,3-thiazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.16
FEMA-Nummer:
3328
Beilstein:
109803
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
4041
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
15.020
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
bp
89-91 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
hazelnut; nutty; peanut; popcorn; roasted
SMILES String
CC(=O)c1nccs1
InChI
1S/C5H5NOS/c1-4(7)5-6-2-3-8-5/h2-3H,1H3
InChIKey
MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Acetylthiazol ist ein flüchtiger Aromastoff, der in der Regel durch die Maillard-Reaktion zwischen einer Aminosäure und Carbonylverbindungen entsteht. Berichten zufolge tritt diese Substanz in Süßmais-Konservenprodukten, gegartem Kiefernpilz, gegartem Spargel und gebratenem Rindfleisch auf.
Anwendung
2-Acetylthiazol kann als Aromastoff in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. Es kann auch als Lebensmittelzusatz bei der Zubereitung von ′aromatischem′ Reis verwendet werden.
Verpackung
verpackt in Glasflaschen
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Nitrogen-containing heterocyclic compounds identified in the volatile flavor constituents of roasted beef.
Hartman GJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 31(5, 1030-1033 (1983)
Formation of flavor components in asparagus. 2. Formation of flavor components in cooked asparagus.
Tressl R, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 25(3), 459-463 (1977)
Studies on flavor volatiles of some sweet corn products.
Buttery RG, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42(3), 791-795 (1994)
Jinfeng Peng et al.
Food chemistry, 313, 126136-126136 (2020-01-14)
The adulteration of rice using synthetic aromatic flavorings to fraudulently imitate commercially valuable fragrant rice varieties has attracted extensive attention from regulatory authorities around the world. In order to get convincing evidence of adulteration, appropriate scientific analytical methods need to
Formation of flavor components by the reaction of amino acid and carbonyl compounds in mild conditions.
Pripis-Nicolau L, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(9), 3761-3766 (2000)