Merck
W389706
Sigma-Aldrich
2-Propanthiol
≥95%
Synonym(e):
Isopropylmercaptan
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHSH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.16
FEMA-Nummer:
3897
Beilstein:
605260
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.197
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
455 mmHg ( 37.8 °C)
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
57-60 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−131 °C (lit.)
Dichte
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
meaty; onion; sulfurous
SMILES String
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Propanthiol ist eine flüchtige Schwefelverbindung, die in bestrahltem Rindfleisch vorkommt.[1]
Haftungsausschluss
Für R&D oder die Verwendung im Lebensmittelsektor außerhalb der EU. Nicht für den Einzelhandel.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-23.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-31 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Irradiation flavor and the volatile components of beef.
Wick EL, et al.
Advances in Chemistry Series, 12?25, 12?25-12?25 (1967)