Merck
W289205
Sigma-Aldrich
2-Phenylpropyl-Isobuttersäure
≥97%, FG
Synonym(e):
Hydratropyl-isobutyrat
Größe auswählen
W289205-SAMPLE-K
€ 75,40
100 G
€ 401,00
€ 75,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W289205-SAMPLE-K
€ 75,40
100 G
€ 401,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCO2CH2CH(C6H5)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.28
FEMA-Nummer:
2892
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2087
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.485
NACRES:
NA.21
€ 75,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
Dichte
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; floral
SMILES String
CC(C)C(=O)OCC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-10(2)13(14)15-9-11(3)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,10-11H,9H2,1-3H3
InChIKey
LZTCJUAHYXNKRE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)