Fortfahren mit
D308
Dekahydro-2-Naphthol
97%
Synonym(e):
2-Decalol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H17OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-545-3
Beilstein/REAXYS Number:
773927
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 39,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
bp
109 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OC1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h8-11H,1-7H2
InChI key
UPMAOXLCTXPPAG-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
110477110469294772
description
97%
description
99%
description
98%
description
anhydrous, ≥99%
assay
97%
assay
99%
assay
98%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
109 °C/14 mmHg (lit.)
bp
185 °C/756 mmHg (lit.)
bp
193 °C (lit.)
bp
189-191 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
refractive index
n20/D 1.481 (lit.)
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dekahydro-2-Naphthol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Can you please provide any information on stereochemistry of this chemical? Is it cis- or trans isomer? We have bought it but no details on this topic was provided in the specification sheet.
    1 answer
    1. Unfortunately, the stereochemistry is not determined for this product.