Merck
W265624
Sigma-Aldrich
Maltol
greener alternative
natural, FG
Synonym(e):
3-Hydroxy-2-methyl-4-pyron, 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-on, Maltol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.11
FEMA-Nummer:
2656
Beilstein:
112169
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
7.014
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
caramel; jam; fruity; sweet
Qualität:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Biologische Quelle:
sugar cane
Agentur:
follows IFRA guidelines
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
sugar cane
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Selbstzündungstemp.
1364 °F
Expl.-Gr.
25 %
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
mp (Schmelzpunkt)
160-164 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
caramel; jam; fruity; sweet
SMILES String
CC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
InChIKey
XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Maltol wirkt in Lebensmitteln geschmacksverstärkend und steigert die Süße. Aufgrund seiner stark antioxidativen Aktivität wird es in Lebensmitteln auch als Antioxidans genutzt.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen im Einklang stehen. Dieses Produkt gehört zur Kategorie der biobasierten Produkte, die wichtige Verbesserungen bei den Prinzipien “Ungefährlichere Synthesen” und “Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen” der Grünen Chemie aufweisen.
Anwendung
  • The Importance and Essentiality of Natural and Synthetic Chelators in Medicine: Increased Prospects for the Effective Treatment of Iron Overload and Iron Deficiency.: In dieser Übersicht wird der Einsatz natürlicher und synthetischer Chelatoren, einschließlich Maltol, bei der Behandlung von Eisenüberladung und -mangel erörtert. Dabei wird das medizinische Potenzial und die Anwendung in der Biochemie hervorgehoben (Kontoghiorghes, 2024).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Basic Food Chemistry, 254-254 (2012)
Biotic Type Antioxidants: The Prospective Search Area for Novel Chemical Drugs, 464-464 (2000)
Tamás Jakusch et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (13)(13), 2428-2437 (2009-03-18)
The interactions of various insulin mimetic oxovanadium(IV) compounds with serum proteins were studied in model systems and in ex vivo samples. For the modeling study, an earlier in situ method was extended and applied to the formation of ternary complexes
Anwar Anwar-Mohamed et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 21(4), 685-690 (2007-02-24)
Maltol is used extensively as a flavor-enhancing agent, food preservative, antioxidant, and also in cosmetic and pharmaceutical formulations. However, a number of studies have shown that maltol may induce carcinogenicity and toxicity but the mechanisms involved remain unknown. Therefore, we
Katherine H Thompson et al.
Chemical Society reviews, 35(6), 545-556 (2006-05-27)
The family of hydroxypyrones and close congeners, the hydroxypyridinones, is a particularly versatile class of ligands. The most widely investigated for medicinal applications are the 3-hydroxy-4-pyrones and the 1,2- 3,2- and 3,4-hydroxypyridinones. Key features of these ligands are: a six-membered