Wichtige Dokumente
W256706
Hexylalkohol
FCC, FG
Synonym(e):
1-Hexanol, Hexylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 25.6 °C)
Assay
≥98% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
559 °F
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−52 °C (lit.)
Dichte
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
alcohol; green; herbaceous; woody; ethereal; fruity; sweet
SMILES String
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Purification, characterization, and chemical modification of Bacillus velezensis SN-14 fibrinolytic enzyme.: In dieser Studie wird die Biochemie eines fibrinolytischen Enzyms von Bacillus velevensis untersucht, und detalliert erläutert, wie Hexylalkohol in seinem Aufreinigungsprozess eingesetzt wird. Dieses Enzym besitzt potenzielle therapeutische Anwendungsmöglichkeiten zur Verbesserung des Blutflusses und zur Vorbeugung gerinnungsbedingter Erkrankungen (Lu et al., 2021).
- Verbesserung der Aktivität durch superkritische CO2-vermittelte Immobilisierung von Lipase auf mesozellulärem Schaum bei der Herstellung von Hexyl-Laurat.: Diese Forschungsarbeit zeigt die Verwendung von Hexylalkohol in enzymatischen Reaktionen, die durch superkritisches CO2 unterstützt werden. Es unterstreicht das Potenzial von Hexylalkohol in biotechnologischen Anwendungen, insbesondere in der Enzymimmobilisierung für die industrielle Synthese (Yadav & Varghese, 2020).
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?