Merck
W203106
Sigma-Aldrich
Allyl heptanoate
≥97%, FCC, FG
Größe auswählen
W203106-SAMPLE-K
€ 50,30
1 KG
€ 85,80
9 KG
€ 251,00
€ 50,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W203106-SAMPLE-K
€ 50,30
1 KG
€ 85,80
9 KG
€ 251,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CO2CH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
FEMA-Nummer:
2031
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
369
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.097
NACRES:
NA.21
€ 50,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
Dichte
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; waxy; pineapple; sweet
SMILES String
CCCCCCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-8-10(11)12-9-4-2/h4H,2-3,5-9H2,1H3
InChIKey
SJWKGDGUQTWDRV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)