Merck
W280003
Sigma-Aldrich
1-Octanol
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Alkohol C-8, Caprylalkohol, Oktylalkohol
Größe auswählen
W280003-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 64,30
4 KG
€ 185,00
20 KG
€ 304,00
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W280003-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 64,30
4 KG
€ 185,00
20 KG
€ 304,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.23
FEMA-Nummer:
2800
Beilstein:
1697461
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
2.006
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Dampfdruck
0.14 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
523 °F
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−15 °C (lit.)
Dichte
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
fatty; green; citrus; waxy; floral; sweet
SMILES String
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChIKey
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Chrna1(11435)
Allgemeine Beschreibung
1-Octanol ist einer der wichtigsten Geschmacksbestandteile von Pilzen.[1][2][3]
Anwendung
  • Noncontact In Situ Multidiagnostic NMR/Dielectric Spectroscopy: Diese Forschungsarbeit beleuchtet die Anwendung von 1-Octanol bei der Verbesserung spektroskopischer Analyseverfahren, die berührungslose, In-situ-Messungen komplexer biologischer Proben ermöglichen (Morais AF, Radhakrishnan S, Arbiv G, et al., 2024) Anal Chem.
  • Development of a dispersive liquid-liquid microextraction method for the determination of plastic additives in seawater: Diese Untersuchung zeigt die Rolle von 1-Octanol in der Umgebungsüberwachung durch die Entwicklung einer Mikroextraktionsmethode zur Bewertung von Kunststoffadditiven in Meeresumgebungen (González-Castro MJ, Uribe-Ares J, Muniategui-Lorenzo S, et al., 2024) Anal Methods.
  • Application of novel metal organic framework-deep eutectic solvent/molecularly imprinted polymer multiple monolithic fiber for solid phase microextraction of amphetamines and modafinil in unauthorized medicinal supplements with GC-MS: In dieser Studie wird 1-Octanol in einer neuartigen Festphasen-Mikroextraktionsmethode verwendet, wobei dessen Nutzen in der forensischen und pharmazeutischen Analyse betont wird (Kardani F, Khezeli T, Shariati S, et al., 2024) J Pharm Biomed Anal.
Biochem./physiol. Wirkung
Blockiert Ca2+-Kanäle vom T-Typ
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
187.7 °F
Flammpunkt (°C)
86.5 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Flavor compounds in straw mushrooms Volvariella volvacea harvested at different stages of maturity.
Mau JL, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(12), 4726-4729 (1997)
Flavor compounds in king oyster mushrooms Pleurotus eryngii.
Mau JL, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(11), 4587-4591 (1998)
Aroma characteristics of Neungee (Sarcodon aspratus).
Jeong OJ, et al.
Korean Journal of Food Science and Technology, 33(3), 307-312 (2001)
Ashraf S Al-Madhoun et al.
Cancer research, 64(17), 6280-6286 (2004-09-03)
Thymidine analogs containing o-carboranylalkyl groups at the 3-position were screened as potential substrates for human thymidine kinase 1 (TK1), an enzyme that is selectively expressed in a variety of rapidly proliferating cells, including tumor cells. On the basis of previous
R O Potts et al.
Pharmaceutical research, 9(5), 663-669 (1992-05-01)
Published permeability coefficient (Kp) data for the transport of a large group of compounds through mammalian epidermis were analyzed by a simple model based upon permeant size [molecular volume (MV) or molecular weight (MW)] and octanol/water partition coefficient (Koct). The