Merck
W256528
Sigma-Aldrich
Hexylacetat
natural, ≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Caprylacetat
Größe auswählen
W256528-SAMPLE-K
€ 49,30
100 G
€ 69,80
1 KG
€ 186,00
4 KG
€ 605,00
€ 49,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W256528-SAMPLE-K
€ 49,30
100 G
€ 69,80
1 KG
€ 186,00
4 KG
€ 605,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3COO(CH2)5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.21
FEMA-Nummer:
2565
Beilstein:
1747138
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
196c
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.006
NACRES:
NA.21
€ 49,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.409 (lit.)
bp
168-170 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Dichte
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
apple; green; fruity; pear; sweet
SMILES String
CCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hexylacetat ist eine flüchtige Aromaverbindung, die natürlich in Birnen[1], Pfirsichen[2], Erdbeeren[3], Äpfeln[4] und Rosen vorkommt.[5]
Anwendung
  • Bioprospecting of sourdough microbial species from artisan bakeries in the city of Valencia.: Diese Studie untersucht die mikrobielle Vielfalt in Sauerteig und identifiziert Hexylacetat als eine wichtige flüchtige Substanz, die zu den einzigartigen Aromen von handwerklich hergestelltem Brot beiträgt. Die Forschungsarbeit unterstreicht die Bedeutung der mikrobiellen Bioprospektion für die Verbesserung von Geschmack und Textur von Lebensmitteln (Sanmartín et al., 2024).
  • Bioactivities of scent gland chemicals from Mictis fuscipes Hsiao (Hemiptera: Coreidae) on Solenopsis invicta Buren (Hymenoptera: Formicidae).: In dieser Studie werden die chemischen Verteidigungsstrategien von Mictis fuskipes erläutert, wobei der Schwerpunkt auf der Rolle von Hexylacetat bei der Abwehr von Räubern und Schädlingen liegt. Solche Erkenntnisse sind wertvoll für die Entwicklung natürlicher Schädlingsbekämpfungsmethoden und das Verständnis ökologischer Interaktionen (Zhong et al., 2024).
Piktogramme
FlameEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Volatile components of peach.
Journal of Food Science, 31(1), 81-86 (1966)
Volatile constituents of roses: characterization of cultivars based on the headspace analysis of living flower emissions.
Flament I, et al.
ACS Symp. Ser., 525, 269?281-269?281 (1993)
Comparison of volatile compounds in two seasons in apples: Golden Delicious and Granny Smith.
Lopez ML, et al.
Journal of Food Quality, 21(2), 155-166 (1998)
Metabolism of natural volatile compounds by strawberry fruit.
Hamilton-Kemp TR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(9), 2802-2805 (1996)
Francisco T Arroyo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(14), 5701-5707 (2007-06-15)
Eight volatile products characterizing strawberry aroma, which is generated from the oxidative degradation of linoleic and linolenic acids by a lipoxygenase (LOX) pathway, were examined because of their antifungal activity against Colletotrichum acutatum, one of the causal agents of strawberry