Wichtige Dokumente
W217409
Butylacetat
≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
1-acetoxybutane, Acetic acid butyl ester, Butile, Butyl ethanoate
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
4 (vs air)
4.01 (vs air)
Dampfdruck
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
790 °F
Expl.-Gr.
7.6 %
Brechungsindex
n20/D 1.394 (lit.)
pH-Wert
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
bp
124-126 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−78 °C (lit.)
Dichte
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
banana; green; sweet
SMILES String
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Emission factors and source profiles of volatile organic compounds from the automobile manufacturing industry.: The study investigates the emission factors of various volatile organic compounds, including butyl acetate, from the automobile manufacturing sector, providing data crucial for environmental monitoring and regulation (You et al., 2024).
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?