Wichtige Dokumente
W242918
2-Ethylbuttersäure
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Diethylessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
bp
99-101 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−16-−13 °C (lit.)
Dichte
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
berry; fruity; acidic
SMILES String
CCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
InChIKey
OXQGTIUCKGYOAA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Blood,Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?