Merck
T7802
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetrachlor-3-nitrobenzol
99%
Synonym(e):
Tecnazen
About This Item
Lineare Formel:
HC6Cl4NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.89
Beilstein:
1973805
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
bp
304 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
98-101 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H
InChIKey
XQTLDIFVVHJORV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)